건너뛰기 헤더
건너뛰기 메인 콘텐츠
건너뛰기 푸터
고급 검색
고급 검색
SDS
인증서
제조업체 데이터
0
₩0
Order Entry
로그인
/
등록
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
Korea, Republic of
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
ContactUsLinkComponent
HDPE BOTL RECT 2500 ML, CAP WHITE 1 * 35 items
제품 번호 215-4650
공급사:
VWR Collection
이미지 확대
HDPE BOTL RECT 2500 ML, CAP WHITE 1 * 35 items
제품 번호 215-4650
공급사:
VWR Collection
관련 정보
문서화
데이터 시트
TDS HDPE Bottle.pdf
문서화
Frequently Bought Together
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
공급사: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
공급사: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
공급사: VWR Chemicals
Acetonitrile, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
공급사: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
공급사: VWR Chemicals