VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
250 µl, ±0,6, ≤0,3, Blue, 1000
제품 번호 613-7126
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
왼손 또는 오른손 작업 및 작업 중 편안함을 위해 크고 작은 손에 맞게 인체 공학적으로 설계되었습니다.
- 모든 팁과 호환되는 슬림 팁 마운팅 콘
- 스테인레스 스틸 가동식 및 높이 조절식 팁 배출기
- 유지 보수가 필요없는 씰, 탁월한 정밀성을 위해 연마된 플런저
- 오토 클레이브 가능
Ordering information: 실험실 교정을위한 키가 제공됩니다.
사양
- Colour code:Blue
- 용량:250 µl
- Seq:16
- Accuracy:±0,6
- Imprecision:≤0,3
- Recommended tips:1000
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHPShelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP613-7230Log in 재고 확인1 * 1 items