VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
200 µl, ±0,6, ≤0,3, Yellow, 200
Catalog # 613-7125
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
왼손 또는 오른손 작업 및 작업 중 편안함을 위해 크고 작은 손에 맞게 인체 공학적으로 설계되었습니다.
- 모든 팁과 호환되는 슬림 팁 마운팅 콘
- 스테인레스 스틸 가동식 및 높이 조절식 팁 배출기
- 유지 보수가 필요없는 씰, 탁월한 정밀성을 위해 연마된 플런저
- 오토 클레이브 가능
Ordering information: 실험실 교정을위한 키가 제공됩니다.
Documents
Specifications
- Colour code:Yellow
- 용량:200 µl
- Seq:14
- Accuracy:±0,6
- Imprecision:≤0,3
- Recommended tips:200
Accessories
Product Information
- Catalog #설명AvailabilityPrice
- 613-7230Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHPLog in for availability1 * 1 items