Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
50 µl, ±0,8, ≤0,4, Yellow, 200
  613-7123
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
  613-7123
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
50 µl, ±0,8, ≤0,4, Yellow, 200
1 * 1 items
왼손 또는 오른손 작업 및 작업 중 편안함을 위해 크고 작은 손에 맞게 인체 공학적으로 설계되었습니다.
  • 모든 팁과 호환되는 슬림 팁 마운팅 콘
  • 스테인레스 스틸 가동식 및 높이 조절식 팁 배출기
  • 유지 보수가 필요없는 씰, 탁월한 정밀성을 위해 연마된 플런저
  • 오토 클레이브 가능
Ordering information: 실험실 교정을위한 키가 제공됩니다.
  • Colour code:
    Yellow
  • 용량:
    50 µl
  • Seq:
    10
  • Accuracy:
    ±0,8
  • Imprecision:
    ≤0,4
  • Recommended tips:
    200
Accessories
  •  
    설명
  • 613-7230
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP