VWR®, Cryo Boxes
100, Yellow, 1 - 2 ml, 132×132×53 mm
크라이오 박스는 –196°C까지 저장하기에 적합합니다.
- –196°C까지 저장 온도에 적합
- 다양한 색상 옵션으로 제공
- 뚜껑에 코딩을 위한 그리드 옵션
- 투명한 뚜껑 소재
PC 소재로 제작
박스는 쌓을 수 있습니다. 내부 및 외부 스레드 튜브(1 - 5 ml)를 저장하기 위한 25, 81 또는 100개의 공간을 갖춘 디자인입니다.
베이스는 빨강, 파랑, 녹색, 흰색, 노랑과 같은 다양한 색상 옵션으로 제작되었습니다. 뚜껑은 코딩을 위한 그리드 옵션을 갖추고 투명한 소재로 만들어졌습니다.
: 주문 정보: 크라이오 튜브 피커가 포함되어 있습니다.
- Compartments:100
- For tubes:1 - 2 ml
- W×D×H ext.:132×132×53 mm
- Colour:Yellow
- Seq:30