Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cryo Boxes
100, White, 1 - 2 ml, 132×132×53 mm
제품 번호 479-2410
공급사:   VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
제품 번호 479-2410
공급사:  VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
100, White, 1 - 2 ml, 132×132×53 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 5 items
Product Details & Documents
크라이오 박스는 –196°C까지 저장하기에 적합합니다.
  • –196°C까지 저장 온도에 적합
  • 다양한 색상 옵션으로 제공
  • 뚜껑에 코딩을 위한 그리드 옵션
  • 투명한 뚜껑 소재
PC 소재로 제작
박스는 쌓을 수 있습니다. 내부 및 외부 스레드 튜브(1 - 5 ml)를 저장하기 위한 25, 81 또는 100개의 공간을 갖춘 디자인입니다.
베이스는 빨강, 파랑, 녹색, 흰색, 노랑과 같은 다양한 색상 옵션으로 제작되었습니다. 뚜껑은 코딩을 위한 그리드 옵션을 갖추고 투명한 소재로 만들어졌습니다.
 : 주문 정보: 크라이오 튜브 피커가 포함되어 있습니다.
사양
  • Compartments:
    100
  • For tubes:
    1 - 2 ml
  • W×D×H ext.:
    132×132×53 mm
  • Colour:
    White
  • Seq:
    29