Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 클린룸 작업복
VWR®, 클린룸 작업복
White, S, +
제품 번호 VWRA114-9324
공급사:   VWR Collection
VWR®, 클린룸 작업복
제품 번호 VWRA114-9324
공급사:  VWR Collection
VWR®, 클린룸 작업복
VWR®, 클린룸 작업복
White, S, +
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 20 items
Product Details & Documents
These sterile, single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
  • Hood and two-way closure
  • Elasticated wrist, ankles and back for tighter fit and easier donning
  • Thumb loops (latex-free)
  • Bound seams
  • Without boots
  • Folded with snap release to arms and legs to aid aseptic donning
ISO Class 5 + 6 클린룸 시설에서 사용하기 적합합니다.
무게: 60 g
Level I acc. IEST-RP-CC003.3
Certifications: Type 5/6; Cat. III; EN 1149-5.
포장: 개별 실험복은 개봉이 용이한 비닐백으로 이중포장. 라이너당 20벌의 작업복.
사양
  • 의류 사이즈:
    S
  • Sterile:
    +
  • Colour:
    White
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    VWRA114-9324
  • Cleanroom class:
    100/ISO 5
  • Model:
    와 함께후드
  • Garment application:
    Cleanroom|Laboratory
  • Weight:
    60 g