VWR®, Cryo Boxes
81, Blue, 2 ml
제품 번호 VWRI210-000022
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
크라이오 박스는 –196°C까지 저장하기에 적합합니다.
- –196°C까지 저장 온도에 적합
- 다양한 색상 옵션으로 제공
- 뚜껑에 코딩을 위한 그리드 옵션
- 투명한 뚜껑 소재
PC 소재로 제작
박스는 쌓을 수 있습니다. 내부 및 외부 스레드 튜브(1 - 5 ml)를 저장하기 위한 25, 81 또는 100개의 공간을 갖춘 디자인입니다.
베이스는 빨강, 파랑, 녹색, 흰색, 노랑과 같은 다양한 색상 옵션으로 제작되었습니다. 뚜껑은 코딩을 위한 그리드 옵션을 갖추고 투명한 소재로 만들어졌습니다.
Ordering information: 주문 정보: 크라이오 튜브 피커가 포함되어 있습니다.
Documents
사양
- Compartments:81
- For tubes:2 ml
- Colour:Blue
- Seq:31