VWR®, 원뿔 마개, 코르크
25 mm, 55 mm, 60 mm
제품 번호 217-0897
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
천연 코르크, A1 품질.
- 가볍고 단단한 소재
- 구멍을 뚫기 쉬움
- 매우 경제적
Documents
사양
- Ø bottom:55 mm
- Ø top:60 mm
- 높이:25 mm
- Seq:16