Masterflex® Analog Gear Pump System, 0.017 mL/rev, PTFE Seal; 230 VAC
MFLX74013-77-DK
1 year warranty
간단한 가변 속도 제어는 다양한 유체 처리 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
- 1초 - 100초까지의 속도 조절 범위로 광범위한 유속 제어 가능
- 단일 속도 제어 가능한 간단한 작동법
- 별도의 전원 스위치를 사용하면 드라이브를 켜거나 끌 때에도 속도 설정 유지 가능하며 전면 패널 LED로 전원이 켜짐 유무 확인 가능
- 드라이브 후면의 DB9 커넥터를 통해 시작/정지 원격 제어 가능
컴팩트하고 비용 효율적인 드라이브는 일반적인 이송에서 여과, 화학 물질 주입에 이르기까지 다양한 유체 처리 애플리케이션을 위한 간단한 가변 속도 제어 기능을 제공합니다. 무맥동 유체 흐름을 위한 A 마운트 기어 펌프 헤드와 편리하게 결합할 수 있습니다.
- 유량:0,017 ml/rev
- 최대 유량:85 ml/min
- 전력:230 VAC; 50/60 Hz
- 높이:13,4 cm
- 길이:23 cm
- Seq:17
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Yes
- Enclosure IP rating:IP 22
- Min. motor RPM:50 rpm
- Motor hp:1/10
- Remote control input:Start/Stop via Contact Closure
- Warranty:1 year
- Body material:316 Stainless Steel
- Pk:1
- 너비:18,3
- Electrical plug type:DK
- Max. motor RPM:5000 rpm
Frequently Bought Together