VWR®, PC 삼각 쉐이커 플라스크
5000, Sterile, Vented cap
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
VWR® PC 삼각 쉐이커 플라스크는 탁월한 광학적 선명도와 기계적 강도를 제공합니다. 쉐이커 배양 분야 및 보관에 적합합니다.
- 온도 범위: –80 ~ +121 °C
- 유리와 달리 플라스크는 떨어져도 깨지지 않습니다.
- 정확도를 위한 몰딩 눈금
- 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
- 비세포독성, DNase/RNase 없음, 비발열성
- 방사선 조사 SAL10-6 (ISO11137)로 멸균
- 유통기한 : 제조일로부터 3년
ISO13485 및 ISO9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000실 환경에서 제조됩니다.
주문 정보: 밀봉 캡 또는 통풍 캡과 함께 사용할 수 있습니다.
포장: Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
사양
- Closure type:Vented cap
- Sterility:Sterile
- 용량:5000
- Seq:14
- Cat. No.:214-0481
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Vent cap for 125 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plug seal cap for 250 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Vent cap for 250 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Vent cap for 500 ml, 1000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Vent cap for 2000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plug seal cap for 3000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Vent cap for 3000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plug seal cap for 5000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Vent cap for 5000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plug seal cap for 2000 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plug seal cap for 125 ml