건너뛰기 헤더
건너뛰기 메인 콘텐츠
건너뛰기 푸터
고급 검색
고급 검색
SDS
인증서
제조업체 데이터
0
₩0
Order Entry
로그인
/
등록
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
Korea, Republic of
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
ContactUsLinkComponent
Orange veiwing glasses for use with blue LED illuminators, allows clear viewing of fluorescing DNA bands, includes case 1 * 1 items
제품 번호 700-1488
공급사:
VWR Collection
이미지 확대
Orange veiwing glasses for use with blue LED illuminators, allows clear viewing of fluorescing DNA bands, includes case 1 * 1 items
제품 번호 700-1488
공급사:
VWR Collection
Frequently Bought Together
VWR®, Portable Turbidity Meter
공급사: VWR Collection
VWR® HCO 304, 전도도 측정기. 소형
공급사: VWR Collection
VWR®, pH/°C & ORP/°C 테스터, pH10 Pen & ORP15 Pen
공급사: VWR Collection
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, pH/mV/°C 측정기, 소형
공급사: VWR Collection
VWR®, Square Cuvettes
공급사: VWR Collection
VWR® pHenomenal® Electrode Stand
공급사: VWR Collection