Masterflex® 마이크로 연동 펌프, Avantor®
Four Channel precision micro peristaltic pump, 10 ml/min, 12,5 cm, 6,4 cm, 5,8, 90 - 240 VAC
제품 번호 MFLX74906-03
CE Compliant
Jump to:
Product Details & Documents
본 제품은 컴퓨터 또는 모바일 기기 (iOS 또는 안드로이드)를 통해 작동시킬 수 있는 펌프입니다.
- 1.26% 재현성으로 유량 범위 0.2 µL/min까지 빠르게 도달 가능
- 맥동을 최소화하는 12개의 롤러 헤드
- 애플리케이션에 따라 필요한 채널 수(1개 ~ 8개)의 펌프 선택 가능
- 다양한 종류의 연동 튜브 세트 (0.13 mm i.d. to 3.17 mm)
USB 포트 유선 연결과 모바일 앱인 Pump Network Control™을 통한 원격 연결로 연동 펌프의 방향, 속도 및 다중 펌프 채널을 제어할 수 있습니다.
사양
- 최대 유량:10 ml/min
- 전력:90 - 240 VAC
- 설명:Four Channel precision micro peristaltic pump
- 높이:12,5 cm
- 길이:6,4 cm
- 너비:5,8
- Min. flow rate:0,2 µl/min
- Shipping weight:2,15 kg (4,75 lbs.)
- Cat. No.:MFLX74906-03
- Warranty:1 year
- CE regulatory approval:Yes
- Self-priming:Yes