주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

시린지 필터, J.T.Baker®

30 mm, 0,22 µm, Hydrophobic PTFE, Bulk
  SF02-60
 :   Avantor
시린지 필터, J.T.Baker®
  SF02-60
 :  Avantor
시린지 필터, J.T.Baker®
시린지 필터, J.T.Baker®

30 mm, 0,22 µm, Hydrophobic PTFE, Bulk

 
 
   
1 * 1.000 items
 

시린지 필터는 크로마토그래피 시료 준비 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 낮은 추출물과 함께 가장 일관된 결과를 제공하도록 최적화되었습니다.

  • HPLC 인증
  • Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
  • 폴리프로필렌 하우징 소재
  • 비멸균
  • 각 필터는 female Luer-lock 흡입구와 male slop Luer 배출구가 있습니다
  • 높은 처리량과 빠른 유속을 위한 큰 기공 크기 1,0 µm

PTFE (친수성 또는 소수성), 나일론, PES, RC 멤브레인 및 GF (유리 섬유) 제공:
- 물 습윤성 친수성 PTFE는 일반적인 수성 및 유기 용매, 대부분의 산 및 알칼리에 대해 우수한 내화학성을 제공합니다
- 소수성 PTFE는 대부분의 용매와 강산 및 염기에 내성이 있으며, 가스 여과에도 적합합니다
- 나일론은 수성 또는 유기 용매의 여과에 적합한 광범위한 화학적 호환성을 제공합니다. 광범위한 pH 범위에 사용할 수 있는 천연 친수성 멤브레인입니다
- PES는 낮은 단백질 결합과 높은 유속을 제공합니다
- 재생 셀룰로스는 낮은 단백질 결합과 광범위한 화학적 저항성을 지원합니다
- 내장된 유리 섬유 (100% 바인더가 없는 붕규산 유리 섬유) 전치필터 이중 레이어 타입은 특히 고입자 로딩에 적합하며, 여과하기 어려운 액체에 적합합니다

 : ISO 9001:2015 품질 관리 시설에서 제조되었습니다.

 
  • 직경:
    30 mm
  • Membrane:
    Hydrophobic PTFE
  • Packed:
    Bulk
  • 기공 크기:
    0,22 µm
  • Seq:
    76