J.T.Baker® Tip Box - Tecan instruments 용
Tip box for C-Tray 50 and 200 µl tips
45009-3000
: Avantor
J.T.Baker® Tip Box는 특별히 C-Tray가 있는 Tecan 유형의 피펫 팁용 액세서리로 제작되었습니다. .
- 두가지 다른 크기 사용가능
호환되는 팁은 포함되어 있지 않기 때문에 별도로 주문해야 합니다.
- 설명:Tip box for C-Tray 50 and 200 µl tips
- Cat. No.:45009-3000
- Environmental certification:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact