VWR®, PC 삼각 쉐이커 플라스크
1000, Sterile, Plug type cap
VWR® PC 삼각 쉐이커 플라스크는 탁월한 광학적 선명도와 기계적 강도를 제공합니다. 쉐이커 배양 분야 및 보관에 적합합니다.
- 온도 범위: –80 ~ +121 °C
- 유리와 달리 플라스크는 떨어져도 깨지지 않습니다.
- 정확도를 위한 몰딩 눈금
- 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
- 비세포독성, DNase/RNase 없음, 비발열성
- 방사선 조사 SAL10-6 (ISO11137)로 멸균
- 유통기한 : 제조일로부터 3년
ISO13485 및 ISO9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000실 환경에서 제조됩니다.
: 밀봉 캡 또는 통풍 캡과 함께 사용할 수 있습니다.
: Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
- Closure type:Plug type cap
- Sterility:Sterile
- 용량:1000
- Seq:07
- Cat. No.:214-0452
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명