Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, PC 삼각 쉐이커 플라스크
250, Sterile, Vented cap
Catalog # 214-0449
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   VWR Collection
VWR®, PC 삼각 쉐이커 플라스크
Catalog # 214-0449
Supplier:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
VWR®, PC 삼각 쉐이커 플라스크
VWR®, PC 삼각 쉐이커 플라스크
250, Sterile, Vented cap
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 12 items
Product Details & Documents
VWR® PC 삼각 쉐이커 플라스크는 탁월한 광학적 선명도와 기계적 강도를 제공합니다. 쉐이커 배양 분야 및 보관에 적합합니다.
  • 온도 범위: –80 ~ +121 °C
  • 유리와 달리 플라스크는 떨어져도 깨지지 않습니다.
  • 정확도를 위한 몰딩 눈금
  • 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
  • 비세포독성, DNase/RNase 없음, 비발열성
  • 방사선 조사 SAL10-6 (ISO11137)로 멸균
  • 유통기한 : 제조일로부터 3년
ISO13485 및 ISO9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000실 환경에서 제조됩니다.
 : 밀봉 캡 또는 통풍 캡과 함께 사용할 수 있습니다.
 : Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
Specifications
  • Closure type:
    Vented cap
  • Sterility:
    Sterile
  • 용량:
    250
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    214-0449
  • Environmental certification:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0483
    Vent cap for 125 ml
    Log in for availability
    1 * 25 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0484
    Plug seal cap for 250 ml
    Log in for availability
    1 * 25 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0485
    Vent cap for 250 ml
    Log in for availability
    1 * 25 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0486
    Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml
    Log in for availability
    1 * 25 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0487
    Vent cap for 500 ml, 1000 ml
    Log in for availability
    1 * 25 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0489
    Vent cap for 2000 ml
    Log in for availability
    1 * 24 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0490
    Plug seal cap for 3000 ml
    Log in for availability
    1 * 24 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0491
    Vent cap for 3000 ml
    Log in for availability
    1 * 24 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0492
    Plug seal cap for 5000 ml
    Log in for availability
    1 * 24 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0493
    Vent cap for 5000 ml
    Log in for availability
    1 * 24 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0488
    Plug seal cap for 2000 ml
    Log in for availability
    1 * 24 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 214-0482
    Plug seal cap for 125 ml
    Log in for availability
    1 * 25 items