주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 겔 로딩 피펫 팁

Round tip, Ø 0,57 mm, 200 µl, -, 83 mm, Bulk
  VWRU76321-568
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
  VWRU76321-568
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁

Round tip, Ø 0,57 mm, 200 µl, -, 83 mm, Bulk

 
₩215,421
   
1 * 1.000 items
 

VWR® 겔 로딩 피펫 팁은 겔로 시료 로딩을 용이하게 합니다.

  • 다중 채널 친화적인 표준 96 팁 형식
  • RNase, DNase, human DNA 없음 인증 (로트별 인증서 사용 가능)
  • 멸균 제품 또한 발열원 없음

Rainin LTS 및 Thermo Clip-Tip을 제외한 대부분의 피펫을 수용하는 범용 핏

 : 멸균 또는 비멸균 형식, 랙 또는 대용량 포장 중에 선택하십시오.

 
  • Packed:
    Bulk
  • Sterile:
    -
  • 용량:
    200 µl
  • 길이:
    83 mm
  • Seq:
    06
  • Tip style:
    Round tip, Ø 0,57 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.