VWR®, 안전 세척 보틀
1000, Toluene, Red bottle, wide neck, red cap
215-4322
통합된 안전 통풍 캡은 증기가 떨어지는 것을 방지합니다.
- 화학물질 별 주의사항
- 컬러 캡
- 인체공학적 스프레이 각도
보틀은 순수 LDPE 레진으로 제조되며 인체공학적 스프레이 각도로 몰딩된 폴리프로필렌 캡과 함께 제공됩니다. 컬러 캡으로 쉽게 식별할 수 있습니다. 사용자 참조를 위해 필링 라인이 제공됩니다.
지침에 따라 각 병에 언급된 주의 사항을 읽어주십시오.
: LDPE wash bottles are intended for short term dispensing use only and not for storage.
- Type:Red bottle, wide neck, red cap
- 용량:1000
- Seq:29
- Imprint:Toluene