Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® 피펫 팁
VWR® 피펫 팁
Standard, 1000 µl, +, Grey/blue, 96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
제품 번호 612-6732
공급사:   VWR Collection
VWR® 피펫 팁
제품 번호 612-6732
공급사:  VWR Collection
VWR® 피펫 팁
VWR® 피펫 팁
Standard, 1000 µl, +, Grey/blue, 96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
Jump to:
Price
₩140,447
Log in 재고 확인
1 * 1.920 items
Product Details & Documents
VWR® 피펫 팁은 정확한 액체 전달을 위해 설계되었습니다.
  • 121 °C에서 완전 오토클레이브 가능
  • 쉬운 용량 식별을 위한 컬러 코딩된 랙
  • PP 필터가 있는 팁도 구매 가능
  • DNase-/RNase-free 및 비발열성
  • 추적성을 위해 모든 랙 또는 케이스에 배치 번호 표시
  • 멸균된 팁은 방사선 조사 SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)로 멸균됨
  • 유통기한: 제조일로부터 3년
마이크로 피펫터를 위한 우수한 퀄리티의 소모품. 대부분의 브랜드 마이크로 피펫터에 호환되는 액세서리.
Certifications: ISO 13485 및 ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000 실내 환경에서 제조됩니다.
사양
  • Colour code:
    Grey/blue
  • Packed:
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
  • Sterile:
    +
  • 용량:
    1000 µl
  • Seq:
    22
  • Tip style:
    Standard