Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 아반토 싱글유즈 분자 혼합기
VWR®, 아반토 싱글유즈 분자 혼합기
Avantor TopMixer 200 package, capacity: 50 - 200 L, mixing rate: 0 - 1000 rpm, mixer motor 0.72 kW, weighing range accuracy 0 - 440 kg, (includes TopMixer 200 frame, Advanced trolley with loadcells, mixing impellor and 3 containers with a bottom port). Frame W×L×H: 970×1170×1780 mm, Trolley and loadcell: 600×1007×1116 mm. Weights - Frame: 160 kg, Trolley: 75 kg, Mixing shaft: 5 kg. 240 VAC; 50/60 Hz; single phase
  734-3358
VWR®, 아반토 싱글유즈 분자 혼합기
  734-3358
VWR®, 아반토 싱글유즈 분자 혼합기
VWR®, 아반토 싱글유즈 분자 혼합기
Avantor TopMixer 200 package, capacity: 50 - 200 L, mixing rate: 0 - 1000 rpm, mixer motor 0.72 kW, weighing range accuracy 0 - 440 kg, (includes TopMixer 200 frame, Advanced trolley with loadcells, mixing impellor and 3 containers with a bottom port). Frame W×L×H: 970×1170×1780 mm, Trolley and loadcell: 600×1007×1116 mm. Weights - Frame: 160 kg, Trolley: 75 kg, Mixing shaft: 5 kg. 240 VAC; 50/60 Hz; single phase
1 * 1 items
통합 제형 프로그래밍이 있는 생물약제 공정용 일회용 라이너를 포함하여 드럼통과 함께 사용하기 위한 상단 장착 믹서가 있는 모듈식 혼합 시스템
  • 어플리케이션 별 최적화된 맞춤형 솔루션
  • 효율적인 확장을 위한 다용도 설계
  • 프로그래밍 가능한 제어로 자동화 가능
  • 모든 기능을 위한 1가지 컨트롤러가 포함된 인체 공학적 디자인
  • 2가지 장치 크기 선택: TopMixer 200 - 50~200L 범위 또는 TopMixer 500 - 200~560L 범위
  • 7" 터치 스크린 제어 시스템을 사용하여 혼합 레시피를 자동화를 통해 공정 자동화를 성취하는 통합 제형 프로그래밍
  • 플랫폼에서 액세서리에 이르기까지 고유한 제조 사양을 충족하도록 시스템을 사용자 정의할 수 있습니다
  • 탱크 라이너 및 기타 액세서리를 포함한 Avantor의 전체 싱글유즈 솔루션 제품군과 호환 가능
매체와 완충액을 혼합할 때 제품의 품질을 보장하기 위해서는 일관성과 재현성이 필수입니다. 업스트림 및 다운스트림 워크플로우를 포함하여 cGMP 바이오 프로세싱을 위해 설계된 Avantor의 Top Mixer 시스템은 최고 수준의 신뢰성을 유지하면서 액체 또는 분말을 간단하고 효율적으로 처리할 수 있습니다.
터치스크린 컨트롤러를 사용하면 독립형 작동, 데이터 공유 및 원격 제어를 위한 연결이 가능합니다. 근접 센서는 트롤리(trolley) 와 탱크의 존재를 감지하여 안전 슬리브가 올바르게 설치되었는지 확인합니다. 긴급 중단은 추가적인 안전기능입니다. 고급 트롤리에는 내장형 고급 모션 컨트롤러가 있는 서보 드라이브가 있습니다.
TopMixer 시스템은 분말-액체 및 액체-액체 혼합 분야에 적합합니다. 배지 준비, 최종 제제 단계, 완충액 준비, 풀링 및 이동, 재현탁, 여러 배지 혼합 및 보관, 수집 및 대량 혼합에 적합합니다.
트롤리, TopMixer 및 프레임은 304 워터 블라스트 스테인리스 철로 제조됩니다. 트롤리에는 브레이크가 있는 4개의 클린룸 회전 바퀴가 있습니다. 믹서는 관련 US, EU, UK 및 CH 플러그와 함께 제공됩니다.
Ordering information: 추가 트롤리, 프레임, 탱크 및 임펠러와 같은 선택적 구성 요소를 사용하여 시스템을 확장하고 사용자 지정할 수 있습니다. 요구 사항에 대해 알아보려면 Avantor 고객 서비스에 문의하십시오. 일회용 탱크 라이너의 크기는 50~560L이며, 완전한 시스템을 완성하려면 별도로 주문해야 합니다.
Delivery information: TopMixer 200 패키지에는 TopMixer 200 프레임, 로드 셀이 장착된 Advanced 트롤리, 믹싱 임펠러 및 3 컨테이너(50, 100, 200L)가 포함되어 있습니다. TopMixer 500 패키지에는 TopMixer 500 프레임, 로드 셀이 장착된 Advanced 트롤리, 혼합 임펠러 및 3개 컨테이너(200, 300 및 560L)가 포함됩니다.
  • 설명:
    Avantor TopMixer 200 package, capacity: 50 - 200 L, mixing rate: 0 - 1000 rpm, mixer motor 0.72 kW, weighing range accuracy 0 - 440 kg, (includes TopMixer 200 frame, Advanced trolley with loadcells, mixing impellor and 3 containers with a bottom port). Frame W×L×H: 970×1170×1780 mm, Trolley and loadcell: 600×1007×1116 mm. Weights - Frame: 160 kg, Trolley: 75 kg, Mixing shaft: 5 kg. 240 VAC; 50/60 Hz; single phase
Complementary Products
  •  
    설명
  • 734-3349
    Impeller for Avantor TopMixer 200 Single-Use Open Top Mixing system, for powder-liquid mixing
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3341
    Frame for Avantor TopMixer 200 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3343
    Advanced trolley with loadcells for Avantor TopMixer 200 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3344
    Advanced trolley with loadcells for Avantor TopMixer 500 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3346
    Advanced trolley for Avantor TopMixer 500 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3347
    Impeller for Avantor TopMixer 200 Single-Use Open Top Mixing system, for liquid-liquid mixing
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3348
    Impeller for Avantor TopMixer 500 Single-Use Open Top Mixing system, for liquid-liquid mixing
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3351
    Single-Use LDPE tank with bottom port, 50L
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3350
    Impeller for Avantor TopMixer 500 Single-Use Open Top Mixing system, for powder-liquid mixing
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3342
    Frame for Avantor TopMixer 500 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3345
    Advanced trolley for Avantor TopMixer 200 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3353
    Single-Use LDPE tank with bottom port , 200L
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3356
    Standard trolley for Avantor TopMixer 200 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3357
    Standard trolley for Avantor TopMixer 500 Single-Use Open Top Mixing system
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3354
    Single-Use LDPE tank with bottom port, 300L
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3352
    Single-Use LDPE tank with bottom port, 100L
    1 * 1 items - ₩0
  • 734-3355
    Single-Use LDPE tank with bottom port, 560L
    1 * 1 items - ₩0