Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
Round tip, Ø 0,57 mm, 200 µl, -, 83 mm, Bulk
제품 번호 732-3672
공급사:   VWR Collection
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
제품 번호 732-3672
공급사:  VWR Collection
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
Round tip, Ø 0,57 mm, 200 µl, -, 83 mm, Bulk
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1.000 items
Product Details & Documents
VWR® 겔 로딩 피펫 팁은 겔로 시료 로딩을 용이하게 합니다.
  • 다중 채널 친화적인 표준 96 팁 형식
  • RNase, DNase, human DNA 없음 인증 (로트별 인증서 사용 가능)
  • 멸균 제품 또한 발열원 없음
Rainin LTS 및 Thermo Clip-Tip을 제외한 대부분의 피펫을 수용하는 범용 핏
주문 정보: 멸균 또는 비멸균 형식, 랙 또는 대용량 포장 중에 선택하십시오.
사양
  • Packed:
    Bulk
  • Sterile:
    -
  • 용량:
    200 µl
  • 길이:
    83 mm
  • Seq:
    04
  • Tip style:
    Round tip, Ø 0,57 mm