VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
Round tip, Ø 0,57 mm, 200 µl, -, 83 mm, 6 racks of 96
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 겔 로딩 피펫 팁은 겔로 시료 로딩을 용이하게 합니다.
- 다중 채널 친화적인 표준 96 팁 형식
- RNase, DNase, human DNA 없음 인증 (로트별 인증서 사용 가능)
- 멸균 제품 또한 발열원 없음
Rainin LTS 및 Thermo Clip-Tip을 제외한 대부분의 피펫을 수용하는 범용 핏
주문 정보: 멸균 또는 비멸균 형식, 랙 또는 대용량 포장 중에 선택하십시오.
사양
- Packed:6 racks of 96
- Sterile:-
- 용량:200 µl
- 길이:83 mm
- Seq:02
- Tip style:Round tip, Ø 0,57 mm