Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 단일 인증서가 있는 정량 플라스크
500, 19/26, 0,250
제품 번호 612-6709
공급사:   VWR Collection
VWR®, 단일 인증서가 있는 정량 플라스크
제품 번호 612-6709
공급사:  VWR Collection
VWR®, 단일 인증서가 있는 정량 플라스크
VWR®, 단일 인증서가 있는 정량 플라스크
500, 19/26, 0,250
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
PP 마개가 있는 붕규산염 유리 3.3. 일련 번호와 개별 작업 인증서가 인쇄된 단일 인증 클래스 A 측정 플라스크.
  • 우수한 내화학성 및 내열성
  • 흰색 PP 마개와 함께 제공
  • 고대비 블루 에나멜의 표시 및 마크
  • (TC, In)을 포함하도록 교정됨
  • 일련번호가 새겨지고 단일 인증서 포함
정확한 측정을 보장하기 위해 실제 보어 유리 튜빙으로 제작되었습니다.
 : DIN EN ISO 1042. DE-M 마크로 적합성 인증을 받았습니다.
사양
  • NS:
    19/26
  • 용량:
    500
  • Seq:
    09
  • Tolerance:
    0,250