VWR®, 원심분리 튜브, ASTM
Centrifuge tube, pear-shaped, 100, 17×200 mm, Without cap
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, ASTM D 96 테스트 방법에 따라 원유에서 물과 침전물 측정에 사용됩니다.
- 높은 내화학성 및 열저항
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 최대 700×g의 힘을 견딤
디자인, 눈금 및 허용오차는 ASTM(미국재료시험협회)사양을 충족합니다.
Certifications: ASTM E-982
납품 정보: 캡 없이 제공됩니다.
사양
- Closure type:Without cap
- 직경×길이:17×200 mm
- 용량:100
- 설명:Centrifuge tube, pear-shaped
- Seq:02