VWR®, 원심분리 튜브, ASTM
Centrifuge tube, conical, 100, 17×200 mm, Without cap
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, ASTM D 96 테스트 방법에 따라 원유에서 물과 침전물 측정에 사용됩니다.
- 높은 내화학성 및 열저항
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 최대 700×g의 힘을 견딤
디자인, 눈금 및 허용오차는 ASTM(미국재료시험협회)사양을 충족합니다.
Certifications: ASTM E-982
Delivery information: 캡 없이 제공됩니다.
사양
- Closure type:Without cap
- 직경×길이:17×200 mm
- 용량:100
- 설명:Centrifuge tube, conical
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



