VWR®, 뷰렛, 탈착식 PTFE 마개 포함
50, 0,1, 521, 0,05
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
- 높은 내화학성 및 내열성
- 정확한 메니스커스 판독을 위한 Schellbach 줄무늬
- 분리 및 교체가능한 PTFE 마개
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 배치 인증서 포함
마개가 뷰렛의 본체와 직접 연결되지 않아 취급 부주의로 인한 파손이 없습니다. 모든 개별 구성요소를 교체할 수 있으므로 분해가 빠르고 세척이 쉽고 수리가 간편합니다.
: DIN EN ISO 385
사양
- 용량:50
- Seq:03
- Division:0,1
- Tolerance:0,05
- Scale length:521