VWR®, 뷰렛, PTFE 키 스톱콕 포함
50, 0,1, 521, 0,05
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
- 높은 내화학성 및 내열성
- 정확한 메니스커스 판독을 위한 Schellbach 줄무늬
- PTFE 키가 있는 마개
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 배치 인증서 포함
뷰렛과 스톱콕 사이의 물질 손상 마찰을 피하고 단단함을 보장하기 위해 유리 스톱콕이 있는 뷰렛으로 작업할 때는 조인트 그리스가 필요합니다. 뷰렛 팁이 오염될 수 있으므로 사용 후에는 조인트 그리스를 제거해야 합니다. PTFE 키 스톱콕이 있는 뷰렛으로 작업할 때는 이 단계가 필요하지 않습니다.
Certifications: DIN EN ISO 385
사양
- 용량:50
- Seq:03
- Division:0,1
- Tolerance:0,05
- Scale length:521