Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 뷰렛, PTFE 니들 밸브 스톱콕 포함
50, 0,1, 521, 0,05
  612-6690
VWR®, 뷰렛, PTFE 니들 밸브 스톱콕 포함
  612-6690
VWR®, 뷰렛, PTFE 니들 밸브 스톱콕 포함
VWR®, 뷰렛, PTFE 니들 밸브 스톱콕 포함
50, 0,1, 521, 0,05
1 * 1 items
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
  • 높은 내화학성 및 내열성
  • 정확한 메니스커스 판독을 위한 Schellbach 줄무늬 포함 PTFE 니들 밸브가 있는 스톱콕
  • 고대비 블루 에나멜 눈금
  • 배치 인증서 포함
뷰렛과 스톱콕 사이의 물질 손상 마찰을 피하고 단단함을 보장하기 위해 유리 스톱콕이 있는 뷰렛으로 작업할 때는 조인트 그리스가 필요합니다. 뷰렛 팁이 오염될 수 있으므로 사용 후에는 조인트 그리스를 제거해야 합니다. PTFE 니들 밸브 스톱콕이 있는 뷰렛으로 작업할 때는 이 단계가 필요하지 않습니다.
Certifications: DIN EN ISO 385
  • 용량:
    50
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,1
  • Tolerance:
    0,05
  • Scale length:
    521