Orders LinkContactUsLinkComponent
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
5, 75 mm, 12 mm, PS, Non graduated Sorwall type
  212-0729
테두리가 없는 테스트 튜브
  212-0729
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
5, 75 mm, 12 mm, PS, Non graduated Sorwall type
1 * 2.000 items
폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.
광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.
  • 외부 직경:
    12 mm
  • Type:
    Non graduated Sorwall type
  • 용량:
    5
  • 길이:
    75 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    06