주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

테두리가 없는 테스트 튜브

5, 75 mm, 13 mm, PS, Non graduated
제품 번호 212-0727
공급사:   VWR Collection
테두리가 없는 테스트 튜브
제품 번호 212-0727
공급사:  VWR Collection
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브

5, 75 mm, 13 mm, PS, Non graduated

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 4.000 items
Product Details & Documents

폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.

광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.

사양
  • 외부 직경:
    13 mm
  • Type:
    Non graduated
  • 용량:
    5
  • 길이:
    75 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    07
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.