주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균

빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균

5, 75 mm, 13 mm, PS, Bulk
제품 번호 212-0726
공급사:   VWR Collection
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
제품 번호 212-0726
공급사:  VWR Collection
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균

5, 75 mm, 13 mm, PS, Bulk

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 3.000 items
Product Details & Documents
사양
  • 외부 직경:
    13 mm
  • Packed:
    Bulk
  • 용량:
    5
  • 길이:
    75 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.