플랫폼 쉐이커, VWR®
Linear platform shaker
제품 번호 VWRA444-1230
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
이 플랫폼 쉐이커는 향상된 편의를 위해 사용자 친화적인 성능을 갖췄습니다. 강력한 BLDC 모터와 최고급 구성 요소를 갖춘 장치는 탁월한 성능을 제공하도록 완벽하게 갖춰져있습니다. 루프 기능 및 사용자 프로그래밍 가능 인터페이스와 같은 주요 기능은 쉬운 사용과 편리한 장치를 보장합니다, .
- 높은 부하 에서도 효울적인 성능을 위해 제어되는 마이크로프로세서
- 최대 500 min⁻¹ (10 mm) 및 최대 300 min⁻¹ (20 mm) 의 가변 속도 선택
- 원격 작동을 위해 RS232 인터페이스 옵션
- 정전 시 자동 켜짐
- 궤도 혹은 선형 운동인 모델 선택
Certifications: DIN EN 60259에 따른 IP 보호 등급: IP 21.
주문 정보: 액세서리 없이 제공됩니다. 부착물은 별도로 주문해야 합니다.
Documents
사양
- 설명:Linear platform shaker
- Seq:02
- Shaking motion:Linear
- Cat. No.:VWRA444-1230
- Speed:50 - 500 min⁻¹
- W×D×H:350×408×99 mm
- Max. load:10 kg
- Weight:7,5 kg
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Universal platform with adjustable bars (flask capacity: 13×100 ml; 13×150ml; 9×250 ml; 6×500 ml or 5×1000 ml)Universal platform with adjustable bars (flask capacity: 13×100 ml; 13×150ml; 9×250 ml; 6×500 ml or 5×1000 ml)VWRA444-1233Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Disk attachment base plate with slip resistant tray
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Funnel attachment
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Base plate for plastic clamps (clamp capacity: 9×250 ml or 9×500 ml)Base plate for plastic clamps (clamp capacity: 9×250 ml or 9×500 ml)VWRA444-1236Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plastic clamp for 250 ml flasks
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Plastic clamp for 500 ml flasks
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×100 ml; 9×150 ml or 9×250 ml)Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×100 ml; 9×150 ml or 9×250 ml)VWRA444-1239Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Stainless steel clamp for 100 ml flasks, suitable for base plateStainless steel clamp for 100 ml flasks, suitable for base plateVWRA444-1240Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Stainless steel clamp for 150 ml flasks, suitable for base plateStainless steel clamp for 150 ml flasks, suitable for base plateVWRA444-1241Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Stainless steel clamp for 250 ml flasks, suitable for base plateStainless steel clamp for 250 ml flasks, suitable for base plateVWRA444-1242Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×500 ml or 5×1000 ml)Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×500 ml or 5×1000 ml)VWRA444-1243Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Stainless steel clamp for 500 ml flasks, suitable for base plateStainless steel clamp for 500 ml flasks, suitable for base plateVWRA444-1244Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Stainless steel clamp for 1000 ml flasks, suitable for base plateStainless steel clamp for 1000 ml flasks, suitable for base plateVWRA444-1245Log in 재고 확인1 * 1 items