Orders LinkContactUsLinkComponent
플랫폼 쉐이커, VWR®
Orbital platform shaker
제품 번호 VWRA444-1229
공급사:   VWR Collection
플랫폼 쉐이커, VWR®
제품 번호 VWRA444-1229
공급사:  VWR Collection
플랫폼 쉐이커, VWR®
플랫폼 쉐이커, VWR®
Orbital platform shaker
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
이 플랫폼 쉐이커는 향상된 편의를 위해 사용자 친화적인 성능을 갖췄습니다. 강력한 BLDC 모터와 최고급 구성 요소를 갖춘 장치는 탁월한 성능을 제공하도록 완벽하게 갖춰져있습니다. 루프 기능 및 사용자 프로그래밍 가능 인터페이스와 같은 주요 기능은 쉬운 사용과 편리한 장치를 보장합니다, .
  • 높은 부하 에서도 효울적인 성능을 위해 제어되는 마이크로프로세서
  • 최대 500 min⁻¹ (10 mm) 및 최대 300 min⁻¹ (20 mm) 의 가변 속도 선택
  • 원격 작동을 위해 RS232 인터페이스 옵션
  • 정전 시 자동 켜짐
  • 궤도 혹은 선형 운동인 모델 선택
 : DIN EN 60259에 따른 IP 보호 등급: IP 21.
 : 액세서리 없이 제공됩니다. 부착물은 별도로 주문해야 합니다.
사양
  • 설명:
    Orbital platform shaker
  • Seq:
    01
  • Shaking motion:
    Orbital
  • Cat. No.:
    VWRA444-1229
  • Speed:
    50 - 500 min⁻¹
  • W×D×H:
    350×408×99 mm
  • Max. load:
    10 kg
  • Weight:
    7,5 kg
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Universal platform with adjustable bars (flask capacity: 13×100 ml; 13×150ml; 9×250 ml; 6×500 ml or 5×1000 ml)
    Universal platform with adjustable bars (flask capacity: 13×100 ml; 13×150ml; 9×250 ml; 6×500 ml or 5×1000 ml)
    VWRA444-1233
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Disk attachment base plate with slip resistant tray
    Disk attachment base plate with slip resistant tray
    VWRA444-1234
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Funnel attachment
    Funnel attachment
    VWRA444-1235
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Base plate for plastic clamps (clamp capacity: 9×250 ml or 9×500 ml)
    Base plate for plastic clamps (clamp capacity: 9×250 ml or 9×500 ml)
    VWRA444-1236
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Plastic clamp for 250 ml flasks
    Plastic clamp for 250 ml flasks
    VWRA444-1237
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Plastic clamp for 500 ml flasks
    Plastic clamp for 500 ml flasks
    VWRA444-1238
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×100 ml; 9×150 ml or 9×250 ml)
    Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×100 ml; 9×150 ml or 9×250 ml)
    VWRA444-1239
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel clamp for 100 ml flasks, suitable for base plate
    Stainless steel clamp for 100 ml flasks, suitable for base plate
    VWRA444-1240
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel clamp for 150 ml flasks, suitable for base plate
    Stainless steel clamp for 150 ml flasks, suitable for base plate
    VWRA444-1241
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel clamp for 250 ml flasks, suitable for base plate
    Stainless steel clamp for 250 ml flasks, suitable for base plate
    VWRA444-1242
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×500 ml or 5×1000 ml)
    Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×500 ml or 5×1000 ml)
    VWRA444-1243
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel clamp for 500 ml flasks, suitable for base plate
    Stainless steel clamp for 500 ml flasks, suitable for base plate
    VWRA444-1244
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel clamp for 1000 ml flasks, suitable for base plate
    Stainless steel clamp for 1000 ml flasks, suitable for base plate
    VWRA444-1245