Elite 오버헤드 스터러, VWR®
Overhead stirrer 100 Ncm, capacity: 100 L, speed 1300 rpm, 70000 Mpas
제품 번호 VWRA441-0514
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
지능형 설계와 고성능 구성 요소를 특징으로 하는 매우 우수한 오버헤드 스터러 제품군은 과부하, 과전류 및 온도 과부하 안전, 전력 간헐 모드 및 속도 조절 등과 같은 고유한 기능을 갖추고 있어 까다로운 교반 요구사항에도 충족합니다.
- 조용하고 유지보수가 필요없는 작동을 위한 BLDC 모터
- 마이크로프로세서 제어, 점성 및 비점성 액체에서도 정확도 유지 보장
- 최대 70000mPas의 점도 및 100L 부피
- 1분 ~ 99시간 59분의 긴 타이머 설정 및 연속 모드
- 역방향 혼합 동작 - 시계/반시계 방향
모든 매개변수를 한 눈에 볼 수 있는 대형 디지털 디스플레이와 스마트 제어를 통한 중단 없는 작동.
: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급: IP 42
: 임펠러, 플레이트 스탠드, 보스 헤드 클램프는 별도로 주문해야 합니다. .
사양
- 설명:Overhead stirrer 100 Ncm, capacity: 100 L, speed 1300 rpm, 70000 Mpas
- Seq:03
- Cat. No.:VWRA441-0514
- Max. torque:100 Ncm
- Model:Overhead stirrer 100 Ncm
- Speed range:1300 rpm
- Max. viscosity:7000 mPas
- Max. stirring capacity H₂O:100 L
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer A01 propeller impeller (50×8×350 mm), axial flow
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer boss head clamp H-Stand
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer square blade impeller (70×70×800 mm), tangential flowOverhead stirrer square blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow441-0499Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer anchor blade impeller (45×45×550 mm), tangential flowOverhead stirrer anchor blade impeller (45×45×550 mm), tangential flow441-0498Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer anchor blade impeller (90×80×800 mm), tangential flowOverhead stirrer anchor blade impeller (90×80×800 mm), tangential flow441-0497Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer A02 propeller impeller (100×8 ×550 mm), axial flowOverhead stirrer A02 propeller impeller (100×8 ×550 mm), axial flow441-0491Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×550 mm), tangential flowOverhead stirrer paddle blade impeller (70×70×550 mm), tangential flow441-0496Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer A03 propeller impeller (130×8×800 mm), axial flowOverhead stirrer A03 propeller impeller (130×8×800 mm), axial flow441-0490Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer chuck
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer collapsible blade impeller (550 mm), radial flow
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer square blade impeller (38×38×550 mm), tangential flowOverhead stirrer square blade impeller (38×38×550 mm), tangential flow441-0501Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×800 mm), tangential flowOverhead stirrer paddle blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow441-0495Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 825 mm (Max. load 5 Litres)Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 825 mm (Max. load 5 Litres)441-0488Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 1025 mm (Max. load 5 Litres)Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 1025 mm (Max. load 5 Litres)441-0487Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer boss head clamp plate stand (common on all rod lengths)Overhead stirrer boss head clamp plate stand (common on all rod lengths)441-0486Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer H Stand 500×450×1020 mm without boss head clamp
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer cross-welded impeller (50×12×550 mm), radial flowOverhead stirrer cross-welded impeller (50×12×550 mm), radial flow441-0506Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer straight blade impeller (50×12×550 mm), radial flowOverhead stirrer straight blade impeller (50×12×550 mm), radial flow441-0504Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer straight blade impeller (35×12×550 mm), radial flowOverhead stirrer straight blade impeller (35×12×550 mm), radial flow441-0505Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 575 mm (Max. load 5 Litres)Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 575 mm (Max. load 5 Litres)441-0489Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer pivoting blade impeller (60×15×550 mm), radial flowOverhead stirrer pivoting blade impeller (60×15×550 mm), radial flow441-0503Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×550 mm), tangential flowOverhead stirrer paddle blade impeller (70×80×550 mm), tangential flow441-0494Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×800 mm), tangential flowOverhead stirrer paddle blade impeller (70×80×800 mm), tangential flow441-0493Log in 재고 확인1 * 1 items