Orders LinkContactUsLinkComponent
Prime 오버헤드 스터러, VWR®
Prime 오버헤드 스터러, VWR®
Overhead stirrer 20 Ncm, capacity: 25 L, speed 2000 rpm, 10000 Mpas
제품 번호 441-0508
공급사:   VWR Collection
Prime 오버헤드 스터러, VWR®
제품 번호 441-0508
공급사:  VWR Collection
Prime 오버헤드 스터러, VWR®
Prime 오버헤드 스터러, VWR®
Overhead stirrer 20 Ncm, capacity: 25 L, speed 2000 rpm, 10000 Mpas
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
이 오버헤드 스터러는 뛰어난 성능의 완벽한 혼합을 제공하고, 컴팩트한 디자인과 4가지 버전의 8, 15, 20 및 40 Ncm의 일정한 토크와 50~2000min⁻¹의 조정 가능한 속도를 지원하며, 실험실 교반 작업에 이상적입니다.
  • 마이크로프로세서 제어, 점성 액체에도 정확성 유지 보장
  • 최대 8000mPas의 점도 및 20L 부피
  • 과부하, 과전류 및 과열에 대한 안정적인 차단
  • 속도 변화에 대응
  • 점성이 있는 액체나 작은 용기용 샤프트
  • 1분~99시간 50분까지 긴 타이머 설정 및 연속 모드
과부하, 과전류 및 온도 과부하에 대한 안전한 차단과 함께 속도 변화에 대한 대응기능이 있는 대형 디지털 디스플레이
Certifications: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급 : IP 54
주문 정보: 임펠러, 플레이트 스탠드, 보스 헤드 클램프는 별도로 주문해야 합니다.
사양
  • 설명:
    Overhead stirrer 20 Ncm, capacity: 25 L, speed 2000 rpm, 10000 Mpas
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    441-0508
  • Max. torque:
    20 Ncm
  • Model:
    Overhead stirrer 20 Ncm
  • Speed range:
    2000 rpm
  • Max. viscosity:
    10000 mPas
  • Max. stirring capacity H₂O:
    25 L
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer A02 propeller impeller (100×8 ×550 mm), axial flow
    Overhead stirrer A02 propeller impeller (100×8 ×550 mm), axial flow
    441-0491
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer straight blade impeller (50×12×550 mm), radial flow
    Overhead stirrer straight blade impeller (50×12×550 mm), radial flow
    441-0504
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer A03 propeller impeller (130×8×800 mm), axial flow
    Overhead stirrer A03 propeller impeller (130×8×800 mm), axial flow
    441-0490
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer anchor blade impeller (90×80×800 mm), tangential flow
    Overhead stirrer anchor blade impeller (90×80×800 mm), tangential flow
    441-0497
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer pivoting blade impeller (60×15×550 mm), radial flow
    Overhead stirrer pivoting blade impeller (60×15×550 mm), radial flow
    441-0503
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer square blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow
    Overhead stirrer square blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow
    441-0499
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer square blade impeller (38×38×550 mm), tangential flow
    Overhead stirrer square blade impeller (38×38×550 mm), tangential flow
    441-0501
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×800 mm), tangential flow
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×800 mm), tangential flow
    441-0493
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer A01 propeller impeller (50×8×350 mm), axial flow
    Overhead stirrer A01 propeller impeller (50×8×350 mm), axial flow
    441-0492
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer boss head clamp plate stand (common on all rod lengths)
    Overhead stirrer boss head clamp plate stand (common on all rod lengths)
    441-0486
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer H Stand 500×450×1020 mm without boss head clamp
    Overhead stirrer H Stand 500×450×1020 mm without boss head clamp
    441-0485
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer chuck
    Overhead stirrer chuck
    441-0483
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer cross-welded impeller (50×12×550 mm), radial flow
    Overhead stirrer cross-welded impeller (50×12×550 mm), radial flow
    441-0506
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×550 mm), tangential flow
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×550 mm), tangential flow
    441-0496
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer straight blade impeller (35×12×550 mm), radial flow
    Overhead stirrer straight blade impeller (35×12×550 mm), radial flow
    441-0505
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 825 mm (Max. load 5 Litres)
    Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 825 mm (Max. load 5 Litres)
    441-0488
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 1025 mm (Max. load 5 Litres)
    Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 1025 mm (Max. load 5 Litres)
    441-0487
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer anchor blade impeller (45×45×550 mm), tangential flow
    Overhead stirrer anchor blade impeller (45×45×550 mm), tangential flow
    441-0498
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer boss head clamp H-Stand
    Overhead stirrer boss head clamp H-Stand
    441-0484
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer collapsible blade impeller (550 mm), radial flow
    Overhead stirrer collapsible blade impeller (550 mm), radial flow
    441-0502
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow
    441-0495
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×550 mm), tangential flow
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×550 mm), tangential flow
    441-0494
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 575 mm (Max. load 5 Litres)
    Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 575 mm (Max. load 5 Litres)
    441-0489