친화성 크로마토그래피 컬럼, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 재조합 단백질 A 레진
BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 1, 5
Supplier: Avantor
친화성 크로마토그래피 컬럼, J.T.Baker<sup>®</sup> BAKERBOND<sup>®</sup> PROchievA™ 재조합 단백질 A 레진
Catalog # C789-18
Supplier: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 재조합 단백질 A 레진은 Avantor의 독점 리간드에 연결된 우수한 알칼리 안정성과 함께 탁월한 동적 결합 능력을 제공합니다.
새로운 단백질 A 레진은 mAb Fc 결합 단백질 및 기타 유사한 lgG 유사 분자의 정제에 사용되는 중요한 친화성 크로마토그래피 단계에서 고성능을 제공합니다.
J.T.Baker® 브랜드 화학 물질에 대해 설정한 높은 표준에 따라 Avantor에서 설계 및 제조된 BAKERBOND™ PROchievA™ 단백질 A 레진은 다른 J.T.Baker® BAKERBOND® 레진과 함께 사용하면 크로마토그래피 공정 단계의 분리 능력을 향상시킬 수 있습니다.
Ordering information: GE ÄKTA™ 및 Bio-Rad NGC™를 포함하여 널리 사용되는 많은 크로마토그래피 기기에 직접 연결하도록 설계된 1ml 및 5ml 실험실 컬럼으로 편리하게 포장되어 제공됩니다.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberAvantor J.T.Baker BAKERBOND PROchievA column packing guidelines Technical Note Avantor J.T.Baker BAKERBOND PROchievA pre-packed column guideline Avantor J.T.Baker Binding affinity of PROchievA resin to IgG-Technical Note Avantor J.T.Baker Specific binding to Fc domain of BAKERBOND PROchievA resin-Technical Note
Application Notes
Avantor J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ Recombinant Protein A Affinity Chromatography Resin
Product Literature
spec_BAKRC789-11 spec_BAKRC789-18
Product specification
Specifications
- 용량:5
- 설명:BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 1
- Seq:03
- Cat. No.:C789-18
- Binding capacity:FIO (Target > 65 mg/ml)
- Storage:+2...+8 °C
Complementary Products
Product Information
- Catalog #설명PkAvailabilityPrice



