VWR® PHP 피펫
5000 µl
제품 번호 VWRA613-6709
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® PHP 피펫은 플런저 힘이 적게 드는 오토 클레이브 가능한 고성능 피펫입니다.
- 뛰어난 정확성 및 정밀도 (ISO 17025 공인 연구소에서 테스트 됨)
- 플런저 힘이 낮고 RSI 발생 가능성이 적은 자석 보조 피스톤
- 내구성있는 성능을 위한 PVDF 팁 콘
- 크고 선명한 4 자리 디스플레이; 쉬운 식별을 위한 색상 코딩
- 3년 보증
VWR® PHP 피펫은 싱글 및 멀티 채널로 제공되는, 고성능의 정밀하고 오토 클레이브 가능한 피펫입니다. VWR® PHP는 낮은 플런저 힘과 내구성있는 팁 콘을 제공합니다. 팁 이젝터는 특수 부식 방지 합금을 사용하여 만들어져 화학적 및 물리적 부식으로부터 보호합니다. 고유한 충격 흡수 메커니즘을 통해 팁을 쉽게 배출 할 수 있습니다. 팁 콘에는 스프링이 장착되어있어 변형이 적고 정확한 피펫팅을위한 적절한 팁이 장착됩니다 (멀티 채널만 해당).
사양
- 용량:5000 µl