Orders LinkContactUsLinkComponent
전동 피펫, VWR®
전동 피펫, VWR®
10 - 200 µl
제품 번호 VWRA613-6684
공급사:   VWR Collection
전동 피펫, VWR®
제품 번호 VWRA613-6684
공급사:  VWR Collection
전동 피펫, VWR®
전동 피펫, VWR®
10 - 200 µl
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
5가지 자동 모드를 지원하는 정확하고 편리한 전동 피펫
  • 정확한 피펫팅을 위한 자동 감지 자석 피스톤과 장기간 사용을 보장하는 최첨단 스테퍼(Stepper) 모터 장착
  • 가벼운 내부 구조로 장시간 실험 시에도 손목 피로 방지
  • 빈번하게 사용되는 5가지 피펫팅의 자동 모드 지원; 정방향 피펫팅, 역방향 피펫팅, 다중 분주. 혼합 및 희석
  • ISO 17025 인증 실험실에서 ISO 8655-6 기준에 맞춰 제조; 고도의 자동 교정 시스템은 매우 정확한 액체 분주를 가능하게 합니다.
  • 완충 후 5시간 연속 사용가능한 매우 효율적인 배터리; 미사용시 배터리를 보존하는 지능형 절전 모드
  • 미사용 시 피펫 보관과 충전이 가능한 스마트 충전 스탠드
직관적인 그래픽 인터페이스, 넓은 디스플레이. 다중 피펫팅 모드 및 인체공학적 디자인은 피펫팅 경험을 재정의합니다.
Certifications: CE, ISO8655 certified, tested in ISO17025 accredited lab.
사양
  • 용량:
    10 - 200 µl
  • Seq:
    14