PCR 플레이트, 클래식, VWR®
96, Low, Semi-skirted, Natural
제품 번호 VWRA734-3328
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR PCR® 클래식 플라스틱 제품은 DNAse, RNAse 및 내독소가 없어 PCR 실험실에서 번거로움 없이 사용할 수 있습니다.
- 우수한 열 전달을 돕는 매우 얇은 벽
- SAL 10⁻⁶ 감마선 조사 기준에 따라 멸균됨
플레이트는 버진 PP 로 제작되었으며 제조 시설은 ISO 표준은 물론 100K 클린룸을 준수합니다.
Documents
사양
- 웰 수:96
- 프로필:Low
- 스커트:Semi-skirted
- Well colour:Natural