VWR®, 계량 접시, 멸균됨
85, Medium, Square, 85×85×24 mm, White
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
일회용 보트는 유연하고 매끄러운 표면으로 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 제공합니다. 교차 오염의 우려가 있고 생명과학 연구, 식품, 바이오 제약, 환경 및 분자 연구 환경에서 '깨끗함'이 필수인 분야에 적합합니다. FDA 식품 등급 PS로 제작되며 클린룸에서 포장됩니다.
- 전자빔 멸균
- 품질 보증을 위한 로트 번호 추적성
- 생물학적으로 불활성이며 묽고 약한 산, 수용액, 알코올 및 염기에 내성
- 온도 범위 -10 ~ 70°C
- 넓고 평평한 바닥으로 안정성을 보장하고 기울어짐 방지
- 액체, 가루 또는 과립 시료의 주입을 제어할 수 있는 둥근 모서리
- 편리한 보관을 위해 쉽게 쌓을 수 있도록 하는 평평한 바닥과 경사진 측면
계량, 분배 또는 저장에 적합합니다. 마이크로파 수분 분석기와 함꼐 사용할 수 있습니다.
: 요청 시 멸균 증명서 제공
: 쉽게 찢을 수 있는 포장으로 빠르고 효율적으로 다룰 수 있습니다.
사양
- 용량:85
- Colour:White
- 치수:85×85×24 mm
- Seq:02
- 크기:Medium, Square