VWR®, 범용 피펫 팁
300 µl, +, 59,54 mm, Natural, Green, 10 racks, 96 each
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 범용 낮은 보유율 피펫 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터 품질을 높입니다.
- 가장 다양한 피펫과 호환 가능
- 낮은 바운딩 레진 및 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
- 15 psi, 122 °C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류율 레진을 사용하여 팁 내부에 수집하지 않고도 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 쉽게 분주할 수 있습니다.
Certifications: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증
Caution: Reloads will fit into emptied racks of respective racked tip version or into the empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.
Documents
CoC Avantor VWR® Universal Pipette Tips.pdf
Conformity declaration
coc_VWRI613-6417_1010314306 coc_VWRI613-6418_1010263673 coc_VWRI613-6418_1010300082 coc_VWRI613-6421_1010069483 coc_VWRI613-6421_1010263679
More
TDS VWR Universal Pipette Tips, 10 µl.pdf TDS VWR Universal Pipette Tips, 1000 µl.pdf TDS VWR Universal Pipette Tips, 1250 µl.pdf TDS VWR Universal Pipette Tips, 300 µl.pdf VWR® Universal Pipette Tip compatibility chart
Datasheet
VWR® Pipet Tip Compatibility Chart.pdf
Application Notes
Specifications
- Colour code:Green
- Packed:10 racks, 96 each
- Sterile:+
- 용량:300 µl
- 길이:59,54 mm
- Seq:21
- Tip colour:Natural