VWR®, 범용 필터 팁
Universal, low retention, 20 µl, +, +, 50,75 mm, Yellow, 10 racks, 96 each
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 범용 낮은 잔류의 필터 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터의 품질을 높입니다.
- 가장 광범위한 피펫과 호환 가능
- 낮은 바인딩 레진과 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
- 1bar, 122°C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류의 레진을 사용하여 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 팁 내부에 수집하지 않고 쉽게 분주할 수 있습니다.
Certifications: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증
Certificates
Lot 번호로 검색COC_VWRI732-3630_1008439508 COC_VWRI732-3630_1008443802 COC_VWRI732-3630_1008645962 COC_VWRI732-3630_1008721518 COC_VWRI732-3630_1008775967
More
사양
- Colour code:Yellow
- Packed:10 racks, 96 each
- Sterile:+
- 용량:20 µl
- 길이:50,75 mm
- Seq:04
- Tip style:Universal, low retention
- Filter:+
- Cat. No.:732-3632
- Environmental certification:FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- Environmentally Preferable:Waste Reducing|Sustainable Packaging