VWR®, 범용 피펫 팁
10 µl, +, 31,24 mm, Natural, Red, 10 reloads, 96 each
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 범용 낮은 보유율 피펫 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터 품질을 높입니다.
- 가장 다양한 피펫과 호환 가능
- 낮은 바운딩 레진 및 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
- 15 psi, 122 °C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류율 레진을 사용하여 팁 내부에 수집하지 않고도 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 쉽게 분주할 수 있습니다.
: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증
: Reloads will fit into emptied racks of respective racked tip version or into the empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.
coc_VWRI613-6417_1010314306 coc_VWRI613-6418_1010263673 coc_VWRI613-6418_1010300082 coc_VWRI613-6421_1010069483 coc_VWRI613-6421_1010263679
More
사양
- Colour code:Red
- Packed:10 reloads, 96 each
- Sterile:+
- 용량:10 µl
- 길이:31,24 mm
- Seq:03
- Tip colour:Natural