VWR® Traceable® Precision Sentry™, 프로브가 있는 온도계
–50,0...+60,0 °C (–58,0...140,0 °F), ±0,5 °C (−20...+60 °C), 1 °C otherwise, 0,1 °C, Bullet, 17/8 oz.
제품 번호 620-2718
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
간단한 원 키 재설정 작업으로 MIN/MAX 메모리가 재설정됩니다.
- 지속적으로 고온, 저온 및 현재 온도를 보여주는 삼중 디스플레이
- 물속, 냉장고 및 냉동고에 둘 수 있는 센서 및 10 피트 케이블
- 케이블을 분리하면 장치 내부의 센서가 작동하여 주변 온도 모니터링
고온/저온 및 현재 온도를 동시에 표시합니다. 냉동고, 워터 배스 또는 인큐베이터가 온도 사양 내에 있는지 즉시 확인합니다. 야간, 주말 심지어 점심 시간에도 실험실에 없을 때 모든 실험실 온도를 모니터링 할 수 있습니다. 케이블 직경(1/16")이 작아서 냉장고 문을 닫을 수 있습니다.
간단한 키 조작으로 최소/최대 메모리가 재설정됩니다. 프로브의 와이어 장착 브래킷으로 센서를 쉽게 배치할 수 있습니다. A2LA의 인증을 받은 ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) 교정 실험실의 정확성을 보장하는 개별 번호의 Traceable® 인증서에 대한 다중 포인트 교정. NIST 또는 CIPM 상호 인정 협약에 서명한 기타 공인 국가 측정 기관(NMI)을 통해 SI단위로 측정의 추적 가능성을 나타냅니다. 장치의 고충격 ABS 플라스틱 케이스는 플립오픈 스탠드, 벽 마운트, 자석, 후크 및 루프 테이프 장착 테이프가 있습니다.
Certifications: CE 마크.
Ordering information: Traceable® 인증서, 플립 오픈 스탠드, 벽 마운트, 마그넷, 후크 및 루프 테이프가 함께 제공됩니다.
사양
- Range:–50,0...+60,0 °C (–58,0...140,0 °F)
- 해상도:0,1 °C
- Weight:17/8 oz.
- Seq:01
- Accuracy:±0,5 °C (−20...+60 °C), 1 °C otherwise
- Probe:Bullet
- Cat. No.:620-2718
- W×D×H:2¾×2¼×½"