주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

테두리가 없는 테스트 튜브

10, 100 mm, 16 mm, PS, Graduated
  216-2213
테두리가 없는 테스트 튜브
  216-2213
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브

10, 100 mm, 16 mm, PS, Graduated

 
 
   
1 * 2.000 items
 

폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.

광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.

 
  • 외부 직경:
    16 mm
  • Type:
    Graduated
  • 용량:
    10
  • 길이:
    100 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    11
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.