VWR®, 클린룸 마스크
Non sterile, with ties, White
113-9162
끈이 있는 부직포로 만든 클린룸 마스크.
- 라텍스 프리
- 높은 세균 여과 효율
- 10⁻⁶의 멸균 보증 수준의 멸균 버전
- 산업용 및 클린룸 전용; COVID-19에 대한 보호용으로 사용하지 마십시오
- 이 제품은 규정 (EU) 2017/745/ Directive 93/42/EEC에 따르면 의료 및 임상 사용을 위한 의료 기기가 아닙니다
- 이 제품은 규정 (EU) 2016/425에 따르면 개인 보호 장비 (PPE)가 아닙니다
밀도: 20g/m²(전면 레이어); 25g/m²(후면 레이어); 28g/m²(중앙).
: IEST 레벨 2(≥0,5 µ의 경우 2440 counts/ft³)를 충족합니다.
: 팩 당 마스크 50개, 케이스당 10개.
- Type:Non sterile, with ties
- Colour:White