주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 마이크로 원심분리 튜브, 고성능

0,5, Purple, With attached lid, Graduated, conical bottom, non sterile, 35000×g
  525-1174
   Low Manufacturing Impact
VWR®, 마이크로 원심분리 튜브, 고성능
  525-1174
   Low Manufacturing Impact
VWR®, 마이크로 원심분리 튜브, 고성능
VWR®, 마이크로 원심분리 튜브, 고성능

0,5, Purple, With attached lid, Graduated, conical bottom, non sterile, 35000×g

 
 
   
1 * 1.000 items
 

튜브는 USP 등급 VI PP로 제작되어 펠릿을 명확하게 확인할 수 있습니다. 고강도 벽을 포함하고 대부분의 다른 마이크로 원심분리 튜브가 견딜수 있는 중력의 2배까지 원심분리 할 수 있습니다.

  • 빛에 민감한 물질을 위한 호박색
  • 볼텍싱 및 쉐이킹 테이블에 적합
  • RNase-, DNase- free 및 내독소 없음
  • 새겨진 눈금으로 정확성 보장
  • 모든 일반 로터에 적합
  • 페놀/클로로포름 추출에 적합

평평하고, 뚫을 수 있는 반투명 캡과 측면 라벨링 영역이 특징입니다. 매끄러운 표면과 함께 인체 공학적으로 설계된 캡은 반복적인 압력 손상의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.

121 °C에서 스팀 오토클레이브 가능, -80 °C까지 동결 가능

 : Class 100000 클린룸 환경에서 제조됐습니다.
ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에 따라 제조되었습니다.

 : 다양한 팩에는 초록색, 파란색, 빨강색, 주황색 및 노랑색 튜브가 각각 100개씩 들어있습니다.

 : 튜브는 꽉 끼는 캡을 가지고 있으므로, 가열할 때는 사용하면 안됩니다.

 
  • Type:
    With attached lid
  • Version:
    Graduated, conical bottom, non sterile
  • 용량:
    0,5
  • Colour:
    Purple
  • RCF max.:
    35000×g
  • Cat. No.:
    525-1174
  • Environmental certification:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact