일회용 고글, 멸균됨
Disposable goggle, indirect ventilation
제품 번호 VWRU10770-152
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
멸균된 일회용 고글은 개별적으로 포장되며 장시간 착용에도 최적의 편안함을 제공합니다.
- 두 가지 유형의 환기
- 김서림 및 스크레치 방지
- 맞춤 안경에 딱 맞음
- PVC 프레임
- 폴리카보네이트 렌즈
이 고글은 직/간접 환기의 두 가지 유형이 있습니다. 엄격한 조건에서 생산되고 높은 수준의 품질을 보장하기 위해 모니터링됩니다. 고글은 직업 및 교육용 개인 눈 및 안면 보호 장치에 대한 미국 국가 표준에 따라 테스트를 통과하였습니다.
Certifications: 테스트 통과됨, ANSI Z87.1:2010.
사양
- 설명:Disposable goggle, indirect ventilation
- Seq:02