Order Entry
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
건조 과립형 배양 배지

건조 과립형 배양 배지

Tryptic soy broth non animal origin irradiated (granulated), -, +, -, +, 500 g
제품 번호 85865.0500
공급사:   VWR Chemicals
건조 과립형 배양 배지
제품 번호 85865.0500
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
건조 과립형 배양 배지
건조 과립형 배양 배지

Tryptic soy broth non animal origin irradiated (granulated), -, +, -, +, 500 g

Jump to:
CAS Number:  
Price
₩288,686
Log in 재고 확인
1 * 500 g
Product Details & Documents

VWR® 과립형 배양 배지는 편리함과 안정성을 모두 제공합니다. 배양 배지의 용해는 최고의 성능을 달성하는 데 중요합니다. 배지 준비에 필요한 시간을 절약해줍니다. 또한, 과립화로 분진 발생을 줄여 사용자에게 보다 쾌적하고 안전한 제품 취급을 가능하게해 더욱 깨끗하고 안전한 작업 환경을 제공합니다.

Buffered peptome water(과립형) : 선택적 농축 및 분리 전 식품에서 손상된 살모넬라종의 회복을 증가시키기 위한 사전 농축 배지로 사용됩니다. 이 배지의 구성 및 성능 기준은 ISO 6579-2017에 명시된 어플리케이션에 따릅니다.

CLED agar (과립형) : 유당 발효를 기반으로 하는 요로 병원균의 분리, 분석 및 분화 관련 실험에 권장됩니다.

Columbia agar (과립형) : USP/EP/BP/JP/IP 조합법에 의한 미생물 한계 테스트에 따라 의약품에서 Clostridium sporogenes를 검출하는 데 권장됩니다.

DEV nutrient agar (과립형) : 물, 식품 및 다른 물질에 있는 미생물의 분석에 권장됩니다. 이 배지는 또한 혈액, 복수액, 혈청 또는 까다로운 유기체의 성장을 촉진하는 기타 보충제와 같은 기타 생물학적 유체로 농축할 수 있습니다.

LB (Luria Bertani) 배지, Miller (과립형) : 대장균 재조합 균주의 배양 및 유지에 권장되며 특별히 까다롭지 않은 미생물의 일반적인 배양에 사용할 수 있습니다.

Luria medium (과립형) : 특별히 까다롭지 않은 미생물의 일반적인 배양과 대장균의 재조합 균주의 배양 및 유지에 권장됩니다.

MacConkey broth (과립형) : USP/EP/BP/JP 조합법에 의한 미생물 한계 테스트에 따라 의약품에서 대장균을 선택적으로 농축하는 데 사용됩니다.

Plate count agar (과립형) : 식품, 물, 폐수 및 임상 시료에 있는 미생물의 평판 계수 측정에 권장됩니다.

Sabouraud dextrose agar (과립형) : USP/EP/BP/JP 조합법에 의한 미생물 한계 테스트에 따라 의약품에서 효모, 곰팡이 및 산성 박테리아의 배양에 권장됩니다.

Soybean casein digest medium (과립형) : USP/EP/BP/JP/IP 조합법에 따른 광범위한 미생물 배양과 곰팡이 및 박테리아를 대상으로 한 무균 실험에 사용될 수 있는 범용 배지입니다.

Tryptic soy broth non animal origin IRRADIATED (과립형) : 동물형 펩톤을 식물성 펩톤으로 완전히 대체하여 제조됩니다. 제조 공정에서 멸균성 평가를 위해 권장되는 γ 조사 멸균 제품입니다.

Violet red bile (VRB) agar (과립형) : 식품, 물, 우유, 다른 유제품 및 임상 시료에서 coli-aerogenes 박테리아의 선택적 분리, 검출 및 계수 측정에 권장됩니다.

Violet red bile glucose agar (과립형) : USP/EP/BP/JP/IP 조합법에 따른 미생물 한계 테스트에 맞춰 의약품에서 장내세균과의 검출 및 계수 측정에 권장됩니다.

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar (과립형) : 살모넬라 장티푸스균 및 기타 살모넬라 종의 선택적 분리 및 계수 측정에 권장됩니다.

Yeast extract agar, modified (과립형) : 물에서 미생물을 계수 측정하는 데 권장됩니다. 이 배지의 구성 및 성능 기준은 ISO 6222:1999에 명시된 사양에 따릅니다.

Yeast glucose chloramphenicol agar (과립형) : 우유 및 유제품의 효모 및 곰팡이의 계수를 측정하는 데 권장됩니다.

 : 시료는 테스트에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 지역의 영업부에 문의해주십시오.

사양

사양

  • Pk:
    500 g
  • 설명:
    Tryptic soy broth non animal origin irradiated (granulated)
  • Food:
    -
  • Water:
    +
  • Pharma/cosmetics:
    -
  • Clinical:
    +

사양